Merck
BDPH9BCD2B03
Bide Pharmatech
Methyl 5-iodo-1H-pyrazole-3-carboxylate
Synonym(e):
methyl 5-iodo-1H-pyrazole-3-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H5O2N2I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.01
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2B03 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H5IN2O2/c1-10-5(9)3-2-4(6)8-7-3/h2H,1H3,(H,7,8)
Inchi Key
IMAPLGQOWUWXGL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)