Merck
BDPH9BCD2CF1
Bide Pharmatech
(5-Chloropyridin-2-yl)methanol
Synonym(e):
(5-chloro-2-pyridinyl)methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.57
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2CF1 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c7-5-1-2-6(4-9)8-3-5/h1-3,9H,4H2
Inchi Key
JJNKKECPOPWYNY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (5-Chloropyridin-2-yl)methanol
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)