Merck
BDPH9BCD2D09
Bide Pharmatech
5-Hydroxy-2-methylisonicotinic acid
Synonym(e):
5-hydroxy-2-methylisonicotinic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.14
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-4-2-5(7(10)11)6(9)3-8-4/h2-3,9H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
PZFCGNPCQFHNCX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)