Merck
BDPH9BCD2DE0
Bide Pharmatech
(2-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)boronic acid
Synonym(e):
2-(cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H13O3B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.02
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2DE0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H13BO3/c12-11(13)9-3-1-2-4-10(9)14-7-8-5-6-8/h1-4,8,12-13H,5-7H2
Inchi Key
FWFQJSWJLZPMAL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)