Merck
BDPH9BCD2F13
Bide Pharmatech
Methyl 2-(thiophen-3-yl)acetate
Synonym(e):
methyl 3-thienylacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H8O2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H8O2S/c1-9-7(8)4-6-2-3-10-5-6/h2-3,5H,4H2,1H3
Inchi Key
RZGRWVULDSXQSM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-(thiophen-3-yl)acetate
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)