Merck
BDPH9BCD2F18
Bide Pharmatech
Pyrido[2,3-b]pyrazin-2(1H)-one
Synonym(e):
pyrido[2,3-b]pyrazin-2(1H)-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5O1N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.14
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2F18 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H5N3O/c11-6-4-9-7-5(10-6)2-1-3-8-7/h1-4H,(H,10,11)
Inchi Key
DCBOUXKSNFDXER-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrido[2,3-b]pyrazin-2(1H)-one
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)