Fortfahren mit
BDPH9BCD2F34
Bide Pharmatech
3-Ethoxy-4-fluorobenzaldehyde
Synonym(e):
3-ethoxy-4-fluorobenzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.17
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2F34 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-2-12-9-5-7(6-11)3-4-8(9)10/h3-6H,2H2,1H3
Inchi Key
HZNOPWKQZZXRIF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale yellow to yellow solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Ethoxy-4-fluorobenzaldehyde
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)