Merck
BDPH9BCD2F48
Bide Pharmatech
tert-Butyl 3-hydroxyazepane-1-carboxylate
Synonym(e):
tert-butyl 3-hydroxy-1-azepanecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H21O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.29
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2F48 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-5-4-6-9(13)8-12/h9,13H,4-8H2,1-3H3
Inchi Key
YLXNIRRSRXUTCK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid to Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)