Merck
BDPH9BCD3032
Bide Pharmatech
2-(Chloromethyl)-1,4-difluorobenzene
Synonym(e):
2-(chloromethyl)-1,4-difluorobenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5Cl1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.57
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H5ClF2/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2
Inchi Key
INXKTZMJFPRVAY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)