Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD30D5

Bide Pharmatech

3-Cyclopropyl-4-methyl-1H-pyrazol-5-amine

Synonym(e):

3-cyclopropyl-4-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H11N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD30D5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C7H11N3/c1-4-6(5-2-3-5)9-10-7(4)8/h5H,2-3H2,1H3,(H3,8,9,10)

Inchi Key

PSQBFNPNPSVDMT-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C



Still not finding the right product?



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen