Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

BDPH9BCD3116

Bide Pharmatech

Methyl 2-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate

Synonym(e):

methyl 2-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H8O2Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.52
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD3116 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C9H8BrClO2/c1-13-9(12)6-3-2-4-8(11)7(6)5-10/h2-4H,5H2,1H3

Inchi Key

BZXFVKQUKUJTIM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C



Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Danger

pictograms

CorrosionExclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen