Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD314B

Bide Pharmatech

N-(2-Oxo-2-phenylethyl)formamide

Synonym(e):

2-oxo-2-phenylethylformamide

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H9O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD314B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C9H9NO2/c11-7-10-6-9(12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H,10,11)

Inchi Key

FQDKEOJQWVXKSU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Shipped in cold pack

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under N-(2-Oxo-2-phenylethyl)formamide


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen