Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD3457 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H8O5/c1-11-7(9)5-3-4-6(13-5)8(10)12-2/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
UWQOPFRNDNVUOA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
