Merck
BDPH9BCD36BB
Bide Pharmatech
Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Synonym(e):
bismuth(3+) tris(trifluoromethanesulfonate)
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3O9S3F9Bi1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
656.19
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Inchi Key
NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)