Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD37A6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(6-9)2-4-8-5-3-7;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H
Inchi Key
JCMZRDULDUYEAQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Methylpiperidin-4-yl)methanol hydrochloride
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
