Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD3A66 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H6N2O3/c1-13-7-4-10-3-6(8(11)12)5(7)2-9/h3-4H,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
DCVFYMUUCDPMIX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Cyano-5-methoxynicotinic acid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
