Merck
BDPH9BCD3C07
Bide Pharmatech
4-Methoxybenzo[d]isothiazol-3-amine
Synonym(e):
4-methoxybenzo[d]isothiazol-3(2H)-imine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8O1N2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.23
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-3-2-4-6-7(5)8(9)10-12-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
Inchi Key
ZMIMCZXQNAIZQB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)