Merck
BDPH9BCD3D40
Bide Pharmatech
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropanamine
Synonym(e):
1-(2-fluorophenyl)cyclopropanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10N1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD3D40 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H10FN/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(11)5-6-9/h1-4H,5-6,11H2
Inchi Key
PMUHZJKXCBFDEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)