Merck
BDPH9BCD3F06
Bide Pharmatech
2-Fluoro-3-isopropoxybenzoic acid
Synonym(e):
2-fluoro-3-isopropoxybenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11O3F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD3F06 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-6(2)14-8-5-3-4-7(9(8)11)10(12)13/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Inchi Key
ADISUGFAMDFUHD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Fluoro-3-isopropoxybenzoic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)