Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD3F8C

Bide Pharmatech

(2-(Cyclopentyloxy)phenyl)boronic acid

Synonym(e):

2-(cyclopentyloxy)phenylboronic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C11H15O3B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.05
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD3F8C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C11H15BO3/c13-12(14)10-7-3-4-8-11(10)15-9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9,13-14H,1-2,5-6H2

Inchi Key

WGINBVBPTCTQOQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C



Still not finding the right product?



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen