Merck
BDPH9BCD43B0
Bide Pharmatech
(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
Synonym(e):
(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.17
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-2-9-5-6(3-7)4-8-9/h4-5H,2-3,7H2,1H3
Inchi Key
MIAQYVFWXDEYAK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Danger
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)