Fortfahren mit
BDPH9BCD45D4
Bide Pharmatech
tert-Butyl (3-(piperidin-4-yloxy)propyl)carbamate
Synonym(e):
tert-butyl 3-(4-piperidinyloxy)propylcarbamate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H26O3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.36
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD45D4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H26N2O3/c1-13(2,3)18-12(16)15-7-4-10-17-11-5-8-14-9-6-11/h11,14H,4-10H2,1-3H3,(H,15,16)
Inchi Key
DZQUGCQCUZQUBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)