Merck
BDPH9BCD496E
Bide Pharmatech
tert-Butyl 4-(3-hydroxyphenyl)piperazine-1-carboxylate
Synonym(e):
tert-butyl 4-(3-hydroxyphenyl)-1-piperazinecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H22O3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.35
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD496E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Inchi Code
1S/C15H22N2O3/c1-15(2,3)20-14(19)17-9-7-16(8-10-17)12-5-4-6-13(18)11-12/h4-6,11,18H,7-10H2,1-3H3
Inchi Key
MIQHJGPQPMQVOT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)