Merck
BDPH9BCD4AAD
Bide Pharmatech
Hexadecyltrimethoxysilane
Synonym(e):
hexadecyl(trimethoxy)silane
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C19H42O3Si1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.63
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C19H42O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(20-2,21-3)22-4/h5-19H2,1-4H3
Inchi Key
RSKGMYDENCAJEN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Almost colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecyltrimethoxysilane
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)