Merck
BDPH9BCD4CD5
Bide Pharmatech
(3-Methoxybenzyl)boronic Acid Pinacol Ester
Synonym(e):
2-(3-methoxybenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H21O3B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.13
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C14H21BO3/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)10-11-7-6-8-12(9-11)16-5/h6-9H,10H2,1-5H3
Inchi Key
PEWMYAHTUICUAM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)