Das Produkt BDPH9BCD4CE1 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H6ClN3O2/c1-3-2-4(8(13)14)10-7-5(3)6(9)11-12-7/h2H,1H3,(H,13,14)(H,10,11,12)
Inchi Key
VWPGAFUJTBZLPL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloro-4-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-6-carboxylic acid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
