Merck
BDPH9BCD53F3
Bide Pharmatech
Dodecyl alcoho
Synonym(e):
1-dodecanol
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H26O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.34
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Inchi Key
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecyl alcoho
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)