Merck
BDPH9BCD561B
Bide Pharmatech
Methyl 3-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride
Synonym(e):
methyl 3-(4-piperidinyl)benzoate hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H18O2N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.74
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD561B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H17NO2.ClH/c1-16-13(15)12-4-2-3-11(9-12)10-5-7-14-8-6-10;/h2-4,9-10,14H,5-8H2,1H3;1H
Inchi Key
CTBDUSKBEWVQOC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)