Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD598B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C23H16Cl2F3NO2/c1-2-21(30)29(14-15-7-6-10-19(24)22(15)25)16-11-12-20(18(13-16)23(26,27)28)31-17-8-4-3-5-9-17/h2-13H,1,14H2
Inchi Key
LTDXUNCJQPHZOF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(2,3-Dichlorobenzyl)-N-(4-phenoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acrylamide
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
