Merck
BDPH9BCD5ABF
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-(methylthio)pyridine
Synonym(e):
2-bromo-6-(methylsulfanyl)pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6N1Br1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.09
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H6BrNS/c1-9-6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
Inchi Key
CWFMGEWBDIDVPZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-6-(methylthio)pyridine
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)