Merck
BDPH9BCD5C17
Bide Pharmatech
3-(Bromomethyl)-5-methylbenzoic acid
Synonym(e):
3-(bromomethyl)-5-methylbenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD5C17 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-6-2-7(5-10)4-8(3-6)9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
FLWFVSJRNILHSF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)