Merck
BDPH9BCD5CB4
Bide Pharmatech
2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
Synonym(e):
2-amino-4-ethylphenol hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H12O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.64
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD5CB4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H11NO.ClH/c1-2-6-3-4-8(10)7(9)5-6;/h3-5,10H,2,9H2,1H3;1H
Inchi Key
WUFVELQFRAPEFY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)