Merck
BDPH9BCD5D7A
Bide Pharmatech
(1-(Methylsulfonyl)piperidin-4-yl)methanamine hydrochloride
Synonym(e):
[1-(methylsulfonyl)-4-piperidinyl]methanamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H17O2N2Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.74
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD5D7A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H16N2O2S.ClH/c1-12(10,11)9-4-2-7(6-8)3-5-9;/h7H,2-6,8H2,1H3;1H
Inchi Key
NZFSEJDFGLXOJG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)