Fortfahren mit
BDPH9BCD5D7F
Bide Pharmatech
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone
Synonym(e):
1-(3-bromo-2-pyridinyl)ethanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6O1N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.03
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)7-6(8)3-2-4-9-7/h2-4H,1H3
Inchi Key
SMOWKFOTFNHSBT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)