Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD5F77

Bide Pharmatech

5-Methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid

Synonym(e):

5-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H8O3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.17
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD5F77 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Purity

97%

Inchi Code

1S/C9H8N2O3/c1-14-7-2-3-11-6(4-7)5-8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)

Inchi Key

RUTWETNRRMUDOD-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen