Merck
BDPH9BCD6058
Bide Pharmatech
9,10-Dimethoxy-5,6-dihydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolino[3,2-a]isoquinolin-7-ium chloride
Synonym(e):
9,10-dimethoxy-5H,6H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquino[3,2-a]isoquinolin-7-ium chloride
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H18O4N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.82
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Inchi Key
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)