Fortfahren mit
BDPH9BCD624E
Bide Pharmatech
4-(Chloromethyl)-2,6-dimethylpyridine hydrochloride
Synonym(e):
4-(chloromethyl)-2,6-dimethylpyridine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H11N1Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.09
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H10ClN.ClH/c1-6-3-8(5-9)4-7(2)10-6;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H
Inchi Key
WPUGKCDNYQMSHO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)