Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD64DF

Bide Pharmatech

4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine

Synonym(e):

4-methyl-6-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinamine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C6H6N3F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD64DF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C6H6F3N3/c1-3-2-4(6(7,8)9)12-5(10)11-3/h2H,1H3,(H2,10,11,12)

Inchi Key

CNTCLEOUAMWZGS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: solid



Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Danger

pictograms

Skull and crossbones


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen