Merck
BDPH9BCD6959
Bide Pharmatech
4'-(1-(2-Benzylpiperidine-1-carbonyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Synonym(e):
4'-(1-(2-benzylpiperidine-1-carbonyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C28H26O3N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.54
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C28H26N4O3/c33-27(34)24-10-6-9-23(18-24)21-12-14-22(15-13-21)26-19-32(30-29-26)28(35)31-16-5-4-11-25(31)17-20-7-2-1-3-8-20/h1-3,6-10,12-15,18-19,25H,4-5,11,16-17H2,(H,33,34)
Inchi Key
SSSCOJOXPDDHOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)