Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD6AF9 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H3BrO2S2/c8-3-2-11-4-1-5(7(9)10)12-6(3)4/h1-2H,(H,9,10)
Inchi Key
RLUHYSKWVZFEOE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromothieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
