Merck
BDPH9BCD6C2B
Bide Pharmatech
4-(2-Aminoethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Synonym(e):
4-(2-aminoethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H11O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.21
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD6C2B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c12-4-3-7-5-11(14)15-10-6-8(13)1-2-9(7)10/h1-2,5-6,13H,3-4,12H2
Inchi Key
IQGGABMGJWSQLH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)