Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD6C99

Bide Pharmatech

4-Fluoro-3-hydroxybenzyl alcohol

Synonym(e):

2-fluoro-5-(hydroxymethyl)phenol

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H7O2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD6C99 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C7H7FO2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10/h1-3,9-10H,4H2

Inchi Key

QRWJQHWUNWDKIJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to pale yellow powder or crystal



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 4-Fluoro-3-hydroxybenzyl alcohol


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen