Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD6D26

Bide Pharmatech

4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine

Synonym(e):

4-chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C6H5N4Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.59
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD6D26 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C6H5ClN4/c1-11-6-4(2-10-11)5(7)8-3-9-6/h2-3H,1H3

Inchi Key

AVFLNALVPBLGEV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Shipped in cold pack

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C



Still not finding the right product?



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen