Merck
BDPH9BCD6EA7
Bide Pharmatech
3-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Synonym(e):
3-hydroxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H9O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.22
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD6EA7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H9NO/c14-9-12-7-6-11(8-13(12)15)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15H
Inchi Key
DKLJNQAGZBVPLO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)