Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD6F0F

Bide Pharmatech

1-(2-Chlorothiazol-5-yl)ethanone

Synonym(e):

1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)ethanone

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C5H4O1N1Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.61
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD6F0F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C5H4ClNOS/c1-3(8)4-2-7-5(6)9-4/h2H,1H3

Inchi Key

FEFASRDHSOUVEG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 1-(2-Chlorothiazol-5-yl)ethanone



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen