Merck
BDPH9BCD718E
Bide Pharmatech
[1,1'-Biphenyl]-3,3',4,4'-tetraamine
Synonym(e):
[1,1'-biphenyl]-3,3',4,4'-tetramine
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H14N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.27
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Inchi Key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale yellow to Greyish yellow to Brown Solid
Melting Point
175-177C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)