Merck
BDPH9BCD72A4
Bide Pharmatech
6-Bromo-5,8-difluoroquinoline
Synonym(e):
6-bromo-5,8-difluoroquinoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H4N1Br1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.04
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD72A4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H4BrF2N/c10-6-4-7(11)9-5(8(6)12)2-1-3-13-9/h1-4H
Inchi Key
GVFUBMHGLPCFNH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromo-5,8-difluoroquinoline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)