Merck
BDPH9BCD72D0
Bide Pharmatech
7-Amino-2,3-dihydro-2-methyl-1H-isoindol-1-one
Synonym(e):
7-amino-2-methyl-1-isoindolinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD72D0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c1-11-5-6-3-2-4-7(10)8(6)9(11)12/h2-4H,5,10H2,1H3
Inchi Key
JPARDNRMCTVFJO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)