Merck
BDPH9BCD72E5
Bide Pharmatech
2,2'-(5'-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
Synonym(e):
2,2'-(5'-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C42H51O6B3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
684.3
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD72E5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C42H51B3O6/c1-37(2)38(3,4)47-43(46-37)34-19-13-28(14-20-34)31-25-32(29-15-21-35(22-16-29)44-48-39(5,6)40(7,8)49-44)27-33(26-31)30-17-23-36(24-18-30)45-50-41(9,10)42(11,12)51-45/h13-27H,1-12H3
Inchi Key
JGVPGDYJFWYBLN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)