Merck
BDPH9BCD76C3
Bide Pharmatech
2-(4-Iodophenyl)ethanol
Synonym(e):
2-(4-iodophenyl)ethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H9O1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.06
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H9IO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Inchi Key
GYUSTTSSRXDFKG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or white to yellow solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(4-Iodophenyl)ethanol
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)